Wichtige Dokumente
143480
3-Amino-thiophenol
96%
Synonym(e):
3-Aminobenzenethiol
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.656 (lit.)
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChIKey
KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?