Merck
B12687
Sigma-Aldrich
5-Oxo-5-Phenylvaleriansäure
96%
Synonym(e):
4-Benzoyl-buttersäure
Größe auswählen
10 G
€ 246,00
25 G
€ 582,00
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 246,00
25 G
€ 582,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
Beilstein:
641947
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
InChIKey
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)