Fortfahren mit
369799
(tert-Butoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran
98%
Synonym(e):
tert-Butyl(triphenylphosphoranyliden)acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P=CHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
412-880-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
ester, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
InChI key
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Wittig reagent used in the synthesis of aldose reductase inhibitors, a podophyllotoxin derivative, and tautomycin.
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
369047BML00147449458
description
98%
description
98%
description
AldrichCPR
description
90%
assay
98%
assay
98%
assay
-
assay
90%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
152-155 °C (lit.)
mp
178 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)