ALD00352
Boc-2-methoxy-L-phenylalanine
97%
Synonym(e):
(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
157 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-11(13(17)18)9-10-7-5-6-8-12(10)20-4/h5-8,11H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
QMHKMTAKTUUKEK-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable