Merck
670138
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluor-L-phenylalanin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorphenyl)-propionsäure
Größe auswählen
1 G
€ 211,00
€ 211,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 211,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14F5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 211,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m0/s1
InChIKey
UZDKQMIDSLETST-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)