Merck
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloracetaldehyd-Diethylacetal
≥95.0%
Synonym(e):
1,1-Dichlor-2,2-diethoxy-ethan
About This Item
Lineare Formel:
Cl2CHCH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.06
Beilstein:
1699086
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)