Fortfahren mit
C19406
Chloracetaldehyd-dimethylacetal
98%
Synonym(e):
2-Chlor-1,1-dimethoxy-ethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
€ 56,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-624-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733700
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 50,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5420610906A902
assay
98%
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloracetaldehyd-dimethylacetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)