Merck
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-Naphthylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin, 5-Amino-tetralin
Größe auswählen
5 G
€ 115,00
25 G
€ 233,00
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 115,00
25 G
€ 233,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
Beilstein:
387264
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.590 (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
InChIKey
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)