Wichtige Dokumente
A75900
1-Aminopiperidin
97%
Synonym(e):
Pentamethylenehydrazine, Piperidin-1-ylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
146 °C/730 mmHg (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NN1CCCCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H2
InChIKey
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- CB1 cannabinoid receptor ligands†
- Hydrazones†
- Tetrahydronaphthalene derivatives affecting proliferation and nitric oxide production in LPS activated RAW 264.7 macrophages
- Phosphorus(V) hydrazines
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?