Merck
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4772 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
InChIKey
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)