Merck
A43405
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-Bromnaphthalin
97%
Synonym(e):
4-Brom-1-naphthylamin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H6Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
102-103 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChIKey
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable