Merck
96414
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Z-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminpropionsäure, Z-3-(Fmoc-amino)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.48
Beilstein:
6356947
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(28-26(32)33-15-17-8-2-1-3-9-17)14-27-25(31)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChIKey
MVKNXKRRMCSKJJ-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)