Fortfahren mit
69453
L-Homocystein
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-mercaptobuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-891-0
MDL number:
€ 50,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Homocystein, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl
color
white
mp
263-265 °C
application(s)
cell analysis
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
FFFHZYDWPBMWHY-VKHMYHEASA-N
General description
L-Homocystein wird zur Diagnose von Homocysteinurie eingesetzt.
Application
L-Homocystein wird als Ergänzung in Zellkulturmedien eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Erhöhte Homocysteinwerte in Plasma und Gewebe werden mit Hirnatrophie bei Alzheimer′-Krankheit sowie bei gesunden Senioren in Verbindung gebracht. Erhöhte Homocysteinwerte treten aufgrund von Vitamin-B-Mängeln, insbesondere Folat, Vitamin B6 und Vitamin B12, die als Co-Faktoren für am Homocysteinmetabolismus beteiligte Enzymen agieren, auf.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4628H6010H6503
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
263-265 °C
mp
232-233 °C (lit.)
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
optical activity
[α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf