Fortfahren mit
C52276
4-Phenylbenzylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Chlormethyl-biphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-786-5
Beilstein/REAXYS Number:
1863327
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
70-73 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)