Merck
924520
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylchlorid
Synonym(e):
4-Chlormethyl-anisol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
Beilstein:
606667
MDL-Nummer:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup