Merck
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-piperazin
≥98.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.30
Beilstein:
7853961
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)