Fortfahren mit
A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure
≥98% (TLC)
Synonym(e):
N-(p-Aminobenzoyl)-Glutaminsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-261-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2816320
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChI key
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Application
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure (ABG) wird als UV-absorbierendes Tag für die Derivatisierung von Oligosacchariden verwendet, um diese mittels analytischer Methoden wie der Kapillarzonen-Elektrophorese (CZE) besser nachweisen zu können.
Biochem/physiol Actions
N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure ist ein Folat-Katabolit, der mittels bakterieller p-Aminobenzoat-Auxotrophen, die das Enzym p-Aminobenzoyl-Glutamat-Hydrolase enthalten, matabolisiert werden kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4375G3640G1135
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
175 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
off-white to beige
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How can I get the expiry date/ retest date of lot # BCBV6788 pertaining to A0879-5G? It is not mentioned in the container or in the Certificate of analysis.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.