Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,70 |
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-166-6
Beilstein/REAXYS Number:
102971
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 98% | assay - |
| density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.469 (lit.) | refractive index n20/D 1.469 (lit.) |
| bp 157 °C (lit.) | bp 157 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?