Wichtige Dokumente
935115
Infrared PbS quantum dots
λmax, 2000 nm, 100 mg/mL (in toluene)
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
> 2 (peak/valley ratio)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
100 mg/mL (in toluene)
Partikelgröße
<15 nm (nanoparticle)
λmax
<150 nm (FWHM)
2000 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChIKey
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)