The quantum yield is not determined. The Absorption Maximum and the Full Width Half Max (FWHM) are reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/925543#product-documentation
Wichtige Dokumente
925543
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1350 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 mL
Konzentration
100 mg/mL in toluene
Partikelgröße
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1350 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChIKey
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
-
Do these PbS quantum dots with emission wavelength of ~1350nm have a known quantum yield?