This product is single side Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide coated foil.
Wichtige Dokumente
934682
NMC532
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Lithium nickel manganese cobalt oxide, NMC 532 cathode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum substrate (current collector)
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
3.75 V vs. Li/Li+
Assay
≥98% (active material characteristic)
Zusammensetzung
Active material loading 12.1 mg/cm2 ± 5%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Größe
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
70 μm , excluding current collector
Durchschnittliche Teilgröße
8-12 μm (active material characteristic)
Kapazität
165 mAh/g±5 % (Nominal discharge)
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
-
Regarding the NMC532 coating on the electrode, is it single or double side coated?