932558
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC111) Crosslinked Polyaniline Composite
Cathode for Lithium ion Battery
Synonym(e):
Doped polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide encapsulated in 3D crosslinked polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide particle, NMC111 in doped polyaniline matrix, NMC111/PANI composite
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)