Über diesen Artikel
grade
battery grade
description
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
assay
≥98%
form
solid
composition
loading, ≥80%
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
≥80% loading
size
5 in. × 10 in.
thickness
25-50 μm
particle size
4-7 μm (typical)
capacity
115 mAh/g(minimum), 125 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Mn]=O.[O-][Ni]=O.O=[Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/2Li.3Mn.Ni.8O/q2*+1;;;;;;;;;;;2*-1
InChI key
NTWFBJKNXFUJHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
The LMNO casted electrode sheets can be cut into appropriate size and is ready to be used in lithium ion batteries.
Other Notes
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 5.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 5 C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.5 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 5 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12031-75-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?