Merck
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Synonym(e):
cylinder stub
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)