Merck
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Synonym(e):
4-pin SEM mount
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)