932310
Lithiumfluorid
Synonym(e):
LiF, Fluorolithium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Qualitätsniveau
bp
1681 °C
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 2.9 g/L
Dichte
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Energie der Orbitale
HOMO 14 eV
LUMO 1.0 eV
SMILES String
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable