Merck
CLS431227
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
PTFE membrane, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Größe auswählen
12 EA
€ 201,00
€ 201,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 201,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
€ 201,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 431227
Durchmesser
50 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
hose barb
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
These Corning syringe filters have polypropylene copolymer housings, hose barb inlets and hose barb outlets.
  • PTFE membranes provide the best chemical resistance
  • These naturally hydrophobic membranes can be used for venting applications or filtering gases
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)