928011
Ready-to-Cast LiFePO4 (LFP) Slurry for Lithium ion battery
Synonym(e):
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiFePO4 ink, Lithium iron phosphate ink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Typ
(cathode materials)
Form
paste
Zusammensetzung
LiFePO4
>40 wt% active material
40-60 wt% solid content
Verunreinigungen
<0.5% H2O
Anwendung(en)
battery manufacturing
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F
Flammpunkt (°C)
91 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)