Wichtige Dokumente
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3Br18O3
Molekulargewicht:
172.96
UNSPSC-Code:
12142200
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥90 atom % 18O
Assay
≥97% (CP)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)