Merck
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
Synonym(e):
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
Größe auswählen
100 MG
€ 176,00
500 MG
€ 552,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 176,00
500 MG
€ 552,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H40NiO5
Molekulargewicht:
671.45
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.21
€ 176,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.