Merck
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoroctan-1-Sulfonsäure
Synonym(e):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluor-1-octansulfonsäure, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluoroctansulfonsäure, 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-octansulfonsäure, 6:2 Fluortelomersulfonsäure
Größe auswählen
100 MG
€ 129,00
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 129,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5F13O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Lagertemp.
2-8°C
Qualitätsniveau
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
InChIKey
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)