Merck
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
Synonym(e):
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
Größe auswählen
50 MG
€ 121,00
250 MG
€ 369,00
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 121,00
250 MG
€ 369,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29BF4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (