Wichtige Dokumente
920355
Lithium Tetrafluoroaluminate
98%
Synonym(e):
Aluminum lithium fluoride, Lithium fluoroaluminate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
InChI
1S/Al.2FH.2F.Li/h;2*1H;;;/q+2;;;;;/p-2
InChIKey
GNYGZLVQMJBEMD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)