Fortfahren mit
430633
Aluminium-L-lactat
95%
Synonym(e):
L-Milchsäure Aluminiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)COO]3Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 94,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
InChI key
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44046963097333182
description
95%
description
95%
description
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
description
granular, <10 mm particle size, 98%
form
solid
form
solid
form
-
form
granular
assay
95%
assay
95%
assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: aluminum
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)