919330
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in water
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in water
Fluoreszenz
FWHM 23-28 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥50%
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.