Merck
914150
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
Synonym(e):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
Größe auswählen
5 G
€ 209,00
10 G
€ 366,00
€ 209,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 209,00
10 G
€ 366,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
NACRES:
NA.23
€ 209,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Form
nanofiber
Qualitätsniveau
Fasergröße
300-800 nm , structure: amorphous
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.