Wichtige Dokumente
913650
Polyoxyethylene bis(azide) solution
average Mn 450, 0.1 g/mL in THF
Synonym(e):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG ~400 Da
average Mn 450
Konzentration
0.1 g/mL in THF
Farbe
pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
0.5 °F
Flammpunkt (°C)
-17.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)