Merck
689696
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis-(2-azidoethyl)-polyethylenglykol
average Mn 2,000
Synonym(e):
Diazido-polyethylenglykol, PEG-diazid, Polyoxyethylen-bis-(azid)
Größe auswählen
250 MG
€ 135,00
1 G
€ 428,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 135,00
1 G
€ 428,00
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.22
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.