Wichtige Dokumente
912603
Di-n-propylammonium bromide
Synonym(e):
1-Propanamine, N-propyl-, DNPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dipropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dipropylamine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
SMILES String
[Br-].[N+H2](CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
FZJRCNLPISUZCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)