Wichtige Dokumente
909661
d0-DMDSSO crosslinker
≥95%
Synonym(e):
Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3,3′-sulfinylbis(2-methylpropanoate), Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interactions
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.