Fortfahren mit
905313
Rh2(S-TCPTAD)4
powder or crystals
Synonym(e):
Davies dirhodium catalyst
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C80H64Cl16N4O16Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2110.44
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rh2(S-TCPTAD)4,
form
powder or crystals
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
905321905291905259
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> for donor/acceptor carbene reactions
-
-
lab-grade Rh2(S-PTAD)4 for C-H amination, Rh2(S-PTAD)4 aziridination reagent, Rh2(S-PTAD)4 chiral catalyst, chiral Rh(II) catalyst for organic synthesis, Rh2(S-PTAD)4 enantioselective cyclopropanation, Rh2(S-PTAD)4 chemical, Rh2(S-PTAD)4 for trifluoromethylated cyclopropane synthesis, Rh2(S-PTAD)4 research grade, CAS 909389-99-7 dirhodium catalyst, high purity Rh2(S-PTAD)4 for catalysis, Dirhodium tetracarboxylate catalyst for asymmetric reactions, Rh2(S-PTAD)4 for regioselective reactions, Rh2(S-PTAD)4 for C-H insertion, Rh2(S-PTAD)4 asymmetric carbene reactions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)