Fortfahren mit
905259
Rh2(S-PTAD)4
powder or crystals
Synonym(e):
Tetrakis[(S)-(+)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C80H80N4O16Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1559.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rh2(S-PTAD)4,
form
powder or crystals
mp
>300 °C
SMILES string
[Rh]([Rh](OC(=O)[C@@H](N%19C(=O)c%20c(cccc%20)C%19=O)C%17%16C[C@@H]%18C[C@@H](C[C@@H](C%18)C%17)C%16)OC(=O)[C@@H](N%14C(=O)c%15c(cccc%15)C%14=O)C%12%11C[C@@H]%13C[C@@H](C[C@@H](C%13)C%12)C%11)(OC(=O)[C@@H](N9C(=O)c%10c(cccc%10)C9=O)C76C[C@@H]8C[C@@H](C[C@
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m1111../s1
InChI key
SGEDWOHAUXKUGM-PAPHCAFZSA-J
Application
This chiral Rh(II) dimer was developed in the Davies lab to perform asymmetric carbene and nitrene reactions (C-H insertion, cyclopropanation, aziridination, C-H amination) with high regio- and stereocontrol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
905313905321905291
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
mp
>300 °C
mp
-
mp
-
mp
>300 °C
Rh2(S-PTAD)4 enantioselective cyclopropanation
CAS 915797-21-6 Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub>, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> for C-C bond formation, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> for donor/acceptor carbene reactions, high purity Rhodium(II) catalyst for C-H functionalization, organometallic catalyst Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> procurement, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> dirhodium catalyst, Rhodium catalyst for triazole-derived reactions, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> Sigma-Aldrich, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> in organic synthesis applications, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> for laboratory use, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> lab-grade catalyst, Rhodium catalyst for tertiary alcohol formation, Rh<sub>2</sub>(S-TCPTAD)<sub>4</sub> for regioselective reactions, Rhodium(II)-catalyzed reactions
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)