Merck
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
Größe auswählen
250 MG
€ 119,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 119,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H31ClN2Ni
Molekulargewicht:
357.59
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.