Merck
904619
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Größe auswählen
10 MG
€ 549,00
50 MG
€ 1.710,00
€ 549,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 549,00
50 MG
€ 1.710,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H6115NN3O9PSi
Molekulargewicht:
862.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
€ 549,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15NH]C(C=C5)=O)=O
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(
InChIKey
SKNLXHRBXYGJOC-OEYJPQTKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)