901632
Tetracosane-13C24
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+24
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable