Merck
900891
Sigma-Aldrich
Azo biotin-azide
Synonym(e):
Diazo biotin-azide
Größe auswählen
10 MG
€ 228,00
€ 228,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 228,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H45N9O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
711.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.22
€ 228,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
InChIKey
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
Anwendung
Azo biotin-azide is a linker that contains a biotin moiety connected to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution. The biotin can be captured by streptavidin and the azide can react with terminal or strained alkynes.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemical Modification and Organelle?Specific Localization of Orlistat?Like Natural?Product?Based Probes.
Yang P Y, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 6(10), 2762-2775 (2011)
A chemoselective cleavable fluorescence turn-ON linker for proteomic studies.
Liew S S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(100), 13332-13335 (2017)
Artikel
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Die Wahl des richtigen Vernetzungsmittels (Crosslinker) für Ihre biochemische Forschung oder Biokonjugationsforschung kann eine Herausforderung darstellen. Mit unserer Auswahlhilfe finden Sie den perfekten Crosslinker für Ihre Anwendungen.