Fortfahren mit
901765
Dde biotin-azide
Synonym(e):
rel-(3aR,4R,6aS)-N-[19-Azido-15-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3,6,9,12-tetraoxa-16-azanonadec-1-yl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H53N7O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
695.87
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 429,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C2C(=O)CC(CC2=O)(C)C)NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C32H53N7O8S/c1-32(2)20-25(40)29(26(41)21-32)23(34-9-5-10-36-39-33)8-12-44-14-16-46-18-19-47-17-15-45-13-11-35-28(42)7-4-3-6-27-30-24(22-48-27)37-31(43)38-30/h24,27,30,34H,3-22H2,1-2H3,(H,35,42)(H2,37,38,43)/t24-,27-,30-/m0/s1
InChI key
HUAWNOKWZYCBQA-LFERIPGTSA-N
Application
Extraordinary strength of the streptavidin-biotin interaction allows for efficient capturing of even highly dilute targets; however, it makes recovery of proteins from affinity resins challenging. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide moiety through a spacer arm containing a hydrazine-cleavable Dde linker. Typically >90% of captured biomolecules can be efficiently released.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901763CDS023455QBD10825
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Biotinylations, reagent type: cross-linking reagent
form
liquid
form
powder or crystals
form
solid
form
solid or viscous liquid
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)