Wichtige Dokumente
900744
TMS-N-ethynyl-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
≥95%
Synonym(e):
N,4-Dimethyl-N-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonamide, TMS-N-methylynetoluenesulfonamide, TMS-MTYsA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55 °C
Funktionelle Gruppe
sulfonamide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=C(S(=O)(N(C)C#C[Si](C)(C)C)=O)C=C1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)