Wichtige Dokumente
900643
Phosphazen-Base P2-Et
ZerO2®, ≥98.0%
Synonym(e):
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis-(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi-(phosphazen), Tetramethyl-(tris-(dimethylamino)-phosphoranyliden)-phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ZerO2®
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChIKey
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)