Merck
79408
Phosphazen-Base P1-t-Bu
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N′-tert.-Butyl-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylphosphorimidtriamid, tert.-Butylimino-tris-(dimethylamino)-phosphoran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H27N4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.32
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
4178783
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
347 °F/1013 hPa
functional group
amine
SMILES string
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
InChI
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
InChI key
YRNOSHBJMBLOSL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025); Base for dehydrating carbamate anions to isocyanates with POCl3 or P4O10.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
680-31-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)